Learn More
Chlorhydrate de 2-amino-2-méthylpropane, TRC
Code produit 30336913
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30336913 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30336913 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA898170500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-2-methylpropane Hydrochloride
CAS 10017-37-5
Formule moléculaire C4H11N.HCl
Quantité 500 mg
Synonyme 2-Propanamine, 2-methyl-, hydrochloride (1:1), 2-Propanamine, 2-methyl-, hydrochloride (9CI), tert-Butylamine, hydrochloride (8CI), 1,1-Dimethylethylamine hydrochloride, 2-Methylpropan-2-amine hydrochloride, t-Butylamine hydrochloride, tert-Butylammonium chloride
Formule InChI InChI=1S/C4H11N.ClH/c1-4(2,3)5;/h5H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.CC(C)(C)N
Nom IUPAC clorhidrato de 2-metilpropan-2-amina
Poids moléculaire (g/mol) 109.5978
Poids de la formule 109.0658