Learn More
2-Amino-2-thiazoline, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Amino-2-thiazoline |
| CAS | 1779-81-3 |
| Formule moléculaire | C3 H6 N2 S |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 4,5-Dihydro-2-thiazolamine, 2-Imino-thiazolidine, 2-Amino-4,5-dihydro-1,3-thiazole, 2-Amino-4,5-dihydrothiazole, 4,5-Dihydrothiazol-2-amine, 2-Thiazolidinimine, 2-Thiazolin-2-amine, 2-Amino-δ2-thiazoline, 2-Aminothiazoline, 2-Iminothiazolidine |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H6N2S/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2,(H2,4,5) |
| SMILES | NC1=NCCS1 |
| Nom IUPAC | 4,5-dihydro-1,3-thiazol-2-amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 102.16 |
| Poids de la formule | 102.0252 |