Learn More
Pivalate de 2-amino-2-thioxoéthyl, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10571693
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10571693 1 g 1g
10099601 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10571693 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur RF02972DA
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 175204-79-2
Formule moléculaire C7H13NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 175.25
Numéro MDL MFCD00204238
Clé InChI COULAOZTCJTHOX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-2-thioxoethyl pivalate, 2-amino-2-thioxoethyl 2,2-dimethylpropanoate, carbamothioylmethyl 2,2-dimethylpropanoate, 2-tert-butylcarbonyloxy thioacetamide, propanoicacid, 2,2-dimethyl-, 2-amino-2-thioxoethyl ester, propanoic acid, 2,2-dimethyl-, 2-amino-2-thioxoethyl ester, maybridge1_006303, 2-pivaloyloxy-thioacetamide, 2-amino-2-thioxoethylpivalate
CID PubChem 2782113
Nom IUPAC carbamothioylmethyl 2,2-dimethylpropanoate
SMILES CC(C)(C)C(=O)OCC(N)=S
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-2-thioxoethyl pivalate
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule linéaire (CH3)3CCO2CH2C(S)NH2
Quantité 1 g
Poids de la formule 175.25
Pourcentage de pureté 97%