Learn More
2-Amino-3-(2-chlorobenzoyl)-5-(2-carbométhoxyéthyl)thiophène, TRC
Code produit 30310671
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30310671 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30310671 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6034555MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-3-(2-chlorobenzoyl)-5-(2-carbomethoxyethyl)thiophene
CAS 100827-77-8
Formule moléculaire C15 H14 Cl N O3 S
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H14ClNO3S/c1-20-13(18)7-6-9-8-11(15(17)21-9)14(19)10-4-2-3-5-12(10)16/h2-5,8H,6-7,17H2,1H3
SMILES COC(=O)CCc1cc(C(=O)c2ccccc2Cl)c(N)s1
Nom IUPAC 3-[5-amino-4-(2-chlorobenzoyl)thiophène-2-yl]propanoate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 323.79
Poids de la formule 323.0383