Learn More
2-Amino-3-(2-chlorobenzoyl)-5-(2-carbométhoxyéthyl)thiophène, TRC
Code produit 30322806
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30322806 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30322806 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA60345525MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-3-(2-chlorobenzoyl)-5-(2-carbomethoxyethyl)thiophene
CAS 100827-77-8
Formule moléculaire C15 H14 Cl N O3 S
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H14ClNO3S/c1-20-13(18)7-6-9-8-11(15(17)21-9)14(19)10-4-2-3-5-12(10)16/h2-5,8H,6-7,17H2,1H3
SMILES COC(=O)CCc1cc(C(=O)c2ccccc2Cl)c(N)s1
Nom IUPAC 3-[5-amino-4-(2-chlorobenzoyl)thiophène-2-yl]propanoate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 323.79
Poids de la formule 323.0383