Learn More
Acide 2-amino-3,4,5-triméthoxybenzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11457936
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11457936 25 g 25g
11437936 1 g -
11447936 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11457936 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14042.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 61948-85-4
Formule moléculaire C10H13NO5
Numéro MDL MFCD00051630
Clé InChI JSHSRQCOCMIIPA-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 96602
Nom IUPAC Acide 2-amino-3,4,5-triméthoxybenzoïque
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-3,4,5-trimethoxybenzoic acid
Quantité 25 g
Beilstein 3353856
Synonyme 3,4,5-trimethoxyanthranilic acid, benzoic acid,2-amino-3,4,5-trimethoxy, benzoic acid, 2-amino-3,4,5-trimethoxy, maybridge1_001555, acmc-1b683, 2-amino-3,4,5-trimethoxybenzoicacid, 2-amino-3,4,5-trimethoxybenzoic acid
SMILES COC1=CC(C(O)=O)=C(N)C(OC)=C1OC
Poids moléculaire (g/mol) 227.22
Poids de la formule 227.22
Pourcentage de pureté 0.97