Learn More
2-Amino-3,4,7,8-tétraméthyle-3H-imidazo[4,5-f]quinoxaline, TRC
Code produit 30010350
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
2.50mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30010350 50 mg 50mg
17944295 2.5 mg 2.50mg
17920565 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30010350 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA63000050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 29-10-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 132898-07-8
Formule moléculaire C13 H15 N5
Poids moléculaire (g/mol) 241.29
Synonyme 3,4,7,8-Tetramethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine, 2-Amino-3,4,7,8-tetramethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxaline, 2-Amino-3,4,7,8-tetramethylimidazo[4,5-f]quinoxaline, 4,7,8-TriMeIQx
Nom IUPAC 3,4,7,8-tétraméthylimidazo[4,5-f]quinoxale-2-amine
SMILES Cc1cc2nc(C)c(C)nc2c3nc(N)n(C)c13
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-3,4,7,8-tetramethyl-3H-imidazo[4,5-F]quinoxaline
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H15N5/c1-6-5-9-10(16-8(3)7(2)15-9)11-12(6)18(4)13(14)17-11/h5H,1-4H3,(H2,14,17)
Poids de la formule 241.1327
Pourcentage de pureté >95%