Learn More
2-Amino-3,4,8-triméthyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxaline, TRC
Code produit 30008616
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30008616 25 mg 25mg
30008765 10 mg 10mg
30012506 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30008616 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA63100025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 07-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95896-78-9
Formule moléculaire C12 H13 N5
Poids moléculaire (g/mol) 227.27
Synonyme 3H-Imidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine, 3,4,8-trimethyl-, 3,4,8-Trimethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine, 2-Amino-3,4,8-trimethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxaline, 2-Amino-3,4,8-trimethylimidazo[4,5-f]quinoxaline, 4,8-DiMeIQx
Nom IUPAC 3,4,8-triméthylimidazo[4,5-f]quinoxaline-2-amine
SMILES Cc1cnc2cc(C)c3c(nc(N)n3C)c2n1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-3,4,8-trimethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxaline
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H13N5/c1-6-4-8-9(15-7(2)5-14-8)10-11(6)17(3)12(13)16-10/h4-5H,1-3H3,(H2,13,16)
Poids de la formule 227.1171
Pourcentage de pureté >95%