Learn More
2-Amino-3,4,8-triméthyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxaline, TRC
Code produit 30012506
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012506 5 mg 5mg
30008616 25 mg 25mg
30008765 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30012506 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6310005MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95896-78-9
Formule moléculaire C12 H13 N5
Poids moléculaire (g/mol) 227.27
Synonyme 3H-Imidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine, 3,4,8-trimethyl-, 3,4,8-Trimethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine, 2-Amino-3,4,8-trimethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxaline, 2-Amino-3,4,8-trimethylimidazo[4,5-f]quinoxaline, 4,8-DiMeIQx
Nom IUPAC 3,4,8-triméthylimidazo[4,5-f]quinoxaline-2-amine
SMILES Cc1cnc2cc(C)c3c(nc(N)n3C)c2n1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-3,4,8-trimethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxaline
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H13N5/c1-6-4-8-9(15-7(2)5-14-8)10-11(6)17(3)12(13)16-10/h4-5H,1-3H3,(H2,13,16)
Poids de la formule 227.1171
Pourcentage de pureté >95%