Learn More
Acide 2-amino-3,4-diméthylbenzoïque, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11496986
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11496986 5 g 5g
11406996 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11496986 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25313.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 50419-58-4 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
2-Amino-3,4-dimethylbenzoic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dye stuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 2-amino-3,4-diméthylbenzoïque est une matière première importante et un intermédiaire utilisé en synthèse organique, dans les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les matières tinctoriales.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les matières incompatibles sont de puissants agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 50419-58-4
Formule moléculaire C9H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 165.19
Numéro MDL MFCD00130041
Clé InChI MUOBMUYSNYMSDM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-3,4-dimethyl-benzoic acid, 3,4-dimethylanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-3,4-dimethyl, pubchem4683, acmc-1aomr, ksc272a3h, 2-amino-3,4-dimethyl benzoic acid
CID PubChem 282450
Nom IUPAC 2-amino-3,4-dimethylbenzoic acid
SMILES CC1=CC=C(C(O)=O)C(N)=C1C
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Amino-3,4-dimethylbenzoic acid
Point de fusion ∼176°C (decomposition)
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 165.19
Pourcentage de pureté ≥98%