Learn More
2-Amino-3,5-dibromo-6-méthylpyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494497
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494497 5 g 5g
11484497 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11494497 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20498.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 91872-10-5 | Molecular Formula: C6H6Br2N2 | Molecular Weight: 265.936 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 91872-10-5
Formule moléculaire C6H6Br2N2
Poids moléculaire (g/mol) 265.936
Numéro MDL MFCD00068229
Clé InChI BLUYMDMBXIMIGK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-3,5-dibromo-6-methylpyridine, 3,5-dibromo-6-methyl-2-pyridinamine, 2-amino-3,5-dibromo-6-picoline, 6-amino-3,5-dibromo-2-picoline, 3,5-dibromo-6-methyl-pyridin-2-ylamine, 3,5-dibromo-6-methyl-2-pyridylamine, 2-pyridinamine, 3,5-dibromo-6-methyl, wisteria sinensis extract, 2-amino-3,5-dibrom-6-methylpyridine, pubchem7669
CID PubChem 522994
Nom IUPAC 3,5-dibromo-6-méthylpyridine-2-amine
SMILES CC1=NC(=C(C=C1Br)Br)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-3,5-dibromo-6-methylpyridine
Point de fusion 144°C to 145°C
Quantité 5 g
Beilstein 121839
Poids de la formule 265.95
Pourcentage de pureté 97%