Learn More
2-Amino-3,5-dibromo-benzenemethanol, TRC
Code produit 30136745
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30136745 500 mg 500mg
17971365 100 mg 100mg
17941965 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136745 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA604615500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50739-76-9
Formule moléculaire C7 H7 Br2 N O
Poids moléculaire (g/mol) 280.94
Synonyme (2-Amino-3,5-dibromophenyl)methanol, Bromhexine Hydrochloride Imp. A (EP), Ambroxol Hydrochloride Imp. A (EP)
Nom IUPAC (2-amino-3,5-dibromophenyl)methanol
SMILES Nc1c(Br)cc(Br)cc1CO
Spécification
Nom chimique ou matériau (2-Amino-3,5-dibromophenyl)methanol
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H7Br2NO/c8-5-1-4(3-11)7(10)6(9)2-5/h1-2,11H,3,10H2
Poids de la formule 278.8894
Pourcentage de pureté >95%