Learn More
Acide 2-amino-3,5-dibromobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11371907
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11371907 25 g 25g
11361907 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11371907 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L07419.14
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 609-85-8 | C7H5Br2NO2 | 294.93 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 609-85-8
Formule moléculaire C7H5Br2NO2
Poids moléculaire (g/mol) 294.93
Numéro MDL MFCD00017087
Clé InChI WNABMWFLKQEGCP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dibromoanthranilic acid, 2-amino-3,5-dibromobenzoicacid, 3,5-dibromo-2-aminobenzoic acid, buttpark 89\07-50, 2-amino-3,5-dibromo-benzoic acid, benzoic acid, 2-amino-3,5-dibromo, acmc-20ahts, pubchem3720, 2-carboxy-4,6-dibromoaniline, ghl.pd_mitscher_leg0.1128
CID PubChem 219491
Nom IUPAC Acide 2-amino-3,5-dibromobenzoïque
SMILES NC1=C(Br)C=C(Br)C=C1C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-3,5-dibromobenzoic acid
Point de fusion 230°C to 235°C
Quantité 25 g
Beilstein 779291
Poids de la formule 294.93
Pourcentage de pureté 98%