Learn More
Acide 2-amino-3,5-dibromobenzoïque, Thermo Scientific™
Code produit 10512282
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10512282 10 g 10g
10392305 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10512282 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB01924EA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 609-85-8
Formule moléculaire C7H5Br2NO2
Poids moléculaire (g/mol) 294.93
Numéro MDL MFCD00017087
Clé InChI WNABMWFLKQEGCP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dibromoanthranilic acid, 2-amino-3,5-dibromobenzoicacid, 3,5-dibromo-2-aminobenzoic acid, buttpark 89\07-50, 2-amino-3,5-dibromo-benzoic acid, benzoic acid, 2-amino-3,5-dibromo, acmc-20ahts, pubchem3720, 2-carboxy-4,6-dibromoaniline, ghl.pd_mitscher_leg0.1128
CID PubChem 219491
Nom IUPAC Acide 2-amino-3,5-dibromobenzoïque
SMILES NC1=C(Br)C=C(Br)C=C1C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-3, 5-dibromobenzoic acid
% min. CAS 80.0
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 294.93
Pourcentage de pureté Tech.
Qualité Technique