Learn More
Acide 2-amino-3,5-dibromobenzoïque, TRC
Code produit 30311903
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30311903 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30311903 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA61070510G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-3,5-dibromobenzoic Acid
CAS 609-85-8
Formule moléculaire C7 H5 Br2 N O2
Quantité 10 g
Synonyme 2-Amino-3,5-dibromobenzoic Acid, Anthranilic acid, 3,5-dibromo- (6CI,7CI,8CI), 2-Amino-3,5-dibromobenzoic acid, 3,5-Dibromoanthranilic acid, NA 693, NSC 886
Formule InChI InChI=1S/C7H5Br2NO2/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2,(H,11,12)
SMILES Nc1c(Br)cc(Br)cc1C(=O)O
Nom IUPAC Acide 2-amino-3,5-dibromobenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 294.93
Poids de la formule 292.8687