Learn More
Acide 2-amino-3,5-dichlorobenzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11428806
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11428806 250 g 250g
11408806 10 g 10g
11418806 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11428806 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16969.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 2789-92-6 | C7H5Cl2NO2 | 206.02 g/mol
2-Amino-3,5-dichlorobenzoic acid, is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 2-amino-3,5-dichlorobenzoïque est une matière première et un intermédiaire importants utilisés dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Cette substance est stable si elle est stockée dans des conditions appropriées. Évitez la chaleur et la lumière excessives. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2789-92-6
Formule moléculaire C7H5Cl2NO2
Poids moléculaire (g/mol) 206.02
Numéro MDL MFCD00017088
Clé InChI KTHTXLUIEAIGCD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dichloroanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-3,5-dichloro, anthranilic acid, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-2-aminobenzoic acid, 2-amino-3,5-dichloro-benzoic acid, timtec-bb sbb003493, 2-amino-3,5-dichlorobenzoicacid, acmc-209gzl, rarechem al bo 0770, buttpark 49\07-46
CID PubChem 76036
Nom IUPAC Acide 2-amino3,5-dichlorobenzoïque
SMILES NC1=C(Cl)C=C(Cl)C=C1C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-3,5-dichlorobenzoic acid
Point de fusion 225°C to 227°C
Quantité 250 g
Beilstein 779100
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 206.03
Pourcentage de pureté 97%