Learn More
Acide 2-amino-3,5-dichlorobenzoïque, TRC
Code produit 30325251
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30325251 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30325251 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA60465050G
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-3,5-Dichlorobenzoic Acid
CAS 2789-92-6
Formule moléculaire C7 H5 Cl2 N O2
Quantité 50 g
Synonyme 2-Amino-3,5-Dichlorobenzoic Acid, 3,5-Dichloro-2-Aminobenzoic Acid, 3,5-Dichloroanthranilic Acid, Nsc 1116
Formule InChI InChI=1S/C7H5Cl2NO2/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2,(H,11,12)
SMILES Nc1C(Cl)Cc(Cl)Cc1C(=O)O
Nom IUPAC Acide 2-amino3,5-dichlorobenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 204.97
Poids de la formule 204.9697