Learn More
Acide 2-amino-3,5-diméthylbenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11397086
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11397086 5 g 5g
11387086 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11397086 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L07003.06
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 14438-32-5 | Molecular Formula: C9H11NO2 | Molecular Weight: 165.192 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14438-32-5
Formule moléculaire C9H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 165.192
Numéro MDL MFCD00017099
Clé InChI GIMYRAQQQBFFFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dimethylanthranilic acid, 2-amino-3,5-dimethyl-benzoic acid, 2-amino-3,5-dimethyl benzoic acid, benzoic acid, 2-amino-3,5-dimethyl, pubchem4685, 3,5-dimethylanthranilic, acmc-1bqlm, intermediates-zcf02106, bidd:gt0362, 2-amino-3,5-dimethylbenzoicacid
CID PubChem 259834
Nom IUPAC 2Acide-amino-3,5-diméthylbenzoïque
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C(=O)O)N)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-3,5-dimethylbenzoic acid
Point de fusion 189°C to 194°C
Quantité 5 g
Beilstein 1101785
Poids de la formule 165.19
Pourcentage de pureté 98%