Learn More
Acide 2-amino-3,6-dichlorobenzoïque, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11323406
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11323406 5 g 5g
11313406 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11323406 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12850.06
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
CAS: 3032-32-4 | Molecular Formula: C7H5Cl2NO2 | Molecular Weight: 206.02 g/mol
2-Amino-3,6-dichlorobenzoic acid is used as a pharmaceutical intermediate and also finds use in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide2-amino-3,6-dichlorobenzoïque est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique et il trouve également son utilisation dans la recherche chimique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides, les bases et l’hypochlorite de sodium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3032-32-4
Formule moléculaire C7H5Cl2NO2
Poids moléculaire (g/mol) 206.02
Numéro MDL MFCD00052390
Clé InChI MMIREQFMYZQWLU-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 604542
Nom IUPAC Acide 2-amino3,6-dichlorobenzoïque
SMILES NC1=C(Cl)C=CC(Cl)=C1C(O)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Amino-3,6-dichlorobenzoic acid
Point de fusion 150°C to 154°C
Quantité 5 g
Beilstein 3266879
Synonyme benzoic acid, 2-amino-3,6-dichloro, 3,6-dichloroanthranilic acid, 2-amino-3,6-dichlorobenzoicacid, acmc-1afqi, 6-amino-2,5-dichlorobenzoic acid, benzoic acid,2-amino-3,6-dichloro, 2-azanyl-3,6-bis chloranyl benzoic acid
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 206.03
Pourcentage de pureté 95%