Learn More
Acide 2-amino-3,6-dichlorobenzoïque, TRC
Code produit 30335525
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30335525 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30335525 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA639940500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-3,6-dichlorobenzoic Acid
CAS 3032-32-4
Formule moléculaire C7H5Cl2NO2
Quantité 500 mg
Synonyme 2-Amino-3,6-dichlorobenzoic Acid, 3,6-Dichloroanthranilic Acid
Formule InChI InChI=1S/C7H5Cl2NO2/c8-3-1-2-4(9)6(10)5(3)7(11)12/h1-2H,10H2,(H,11,12)
SMILES Nc1c(Cl)ccc(Cl)c1C(=O)O
Nom IUPAC Acide 2-amino3,6-dichlorobenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 206.03
Poids de la formule 204.9697