Learn More
Acide 2-amino-3,6-dichlorobenzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Amino-3,6-dichlorobenzoic Acid |
| CAS | 3032-32-4 |
| Formule moléculaire | C7H5Cl2NO2 |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | 2-Amino-3,6-dichlorobenzoic Acid, 3,6-Dichloroanthranilic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H5Cl2NO2/c8-3-1-2-4(9)6(10)5(3)7(11)12/h1-2H,10H2,(H,11,12) |
| SMILES | Nc1c(Cl)ccc(Cl)c1C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 2-amino3,6-dichlorobenzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 206.03 |
| Poids de la formule | 204.9697 |