Learn More
Acide 2-amino-3,6-dichlorobenzoïque, TRC
Code produit 30339093
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30339093 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30339093 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6399401G
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-3,6-dichlorobenzoic Acid
CAS 3032-32-4
Formule moléculaire C7H5Cl2NO2
Quantité 1 g
Synonyme 2-Amino-3,6-dichlorobenzoic Acid, 3,6-Dichloroanthranilic Acid
Formule InChI InChI=1S/C7H5Cl2NO2/c8-3-1-2-4(9)6(10)5(3)7(11)12/h1-2H,10H2,(H,11,12)
SMILES Nc1c(Cl)ccc(Cl)c1C(=O)O
Nom IUPAC Acide 2-amino3,6-dichlorobenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 206.03
Poids de la formule 204.9697