Learn More
2-Amino-3,7,8-triméthyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxaline, TRC
Code produit 30005519
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30005519 10 mg 10mg
30004551 25 mg 25mg
30008032 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30005519 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA63160010MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 92180-79-5
Formule moléculaire C12 H13 N5
Poids moléculaire (g/mol) 227.27
Synonyme 3,7,8-Trimethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine, 2-Amino-3,7,8-trimethylimidazo[4,5-f]quinoxaline, 7,8-DiMeIQx
Nom IUPAC 3,7,8-triméthylimidazo[4,5-f]quinoxale-2-amine
SMILES Cc1nc2ccc3c(nc(N)n3C)c2nc1C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-3,7,8-trimethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxaline
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H13N5/c1-6-7(2)15-10-8(14-6)4-5-9-11(10)16-12(13)17(9)3/h4-5H,1-3H3,(H2,13,16)
Poids de la formule 227.1171
Pourcentage de pureté >95%