Learn More
2-Amino-3,8-diméthylimidazo[4,5-f]quinoxaline-2-13C, TRC
Code produit 30011954
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
25 mg
Conditionnement:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30011954 2.5 mg 2.50mg
30012631 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30011954 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6067002.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 07-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 209977-58-2
Formule moléculaire 13C C10 H11 N5
Poids moléculaire (g/mol) 214.23
Synonyme 3H-Imidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine-2-13C, 3,8-dimethyl- (9CI), 3,8-Dimethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine-2-13C, 2-Amino-3,8-dimethylimidazo[4,5-f]quinoxaline-2-13C
Nom IUPAC 3,8-diméthyl(2^{13}C)imidazolo[4,5-f]quinoxaline-2-amine
SMILES Cc1cnc2ccc3c(n[13c](N)n3C)c2n1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-3,8-dimethylimidazo[4,5-f]quinoxaline-2-13C
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H11N5/c1-6-5-13-7-3-4-8-10(9(7)14-6)15-11(12)16(8)2/h3-5H,1-2H3,(H2,12,15)/i11+1
Poids de la formule 214.1048