Learn More
2-Amino-3,8-diméthylimidazo[4,5-f]quinoxaline-2-13C, TRC
Code produit 30012631
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
25 mg
Conditionnement:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012631 25 mg 25mg
30011954 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30012631 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA60670025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 209977-58-2
Formule moléculaire 13C C10 H11 N5
Poids moléculaire (g/mol) 214.23
Synonyme 3H-Imidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine-2-13C, 3,8-dimethyl- (9CI), 3,8-Dimethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine-2-13C, 2-Amino-3,8-dimethylimidazo[4,5-f]quinoxaline-2-13C
Nom IUPAC 3,8-diméthyl(2^{13}C)imidazolo[4,5-f]quinoxaline-2-amine
SMILES Cc1cnc2ccc3c(n[13c](N)n3C)c2n1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-3,8-dimethylimidazo[4,5-f]quinoxaline-2-13C
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H11N5/c1-6-5-13-7-3-4-8-10(9(7)14-6)15-11(12)16(8)2/h3-5H,1-2H3,(H2,12,15)/i11+1
Poids de la formule 214.1048