Learn More
2-Amino-3,8-diméthylimidazo[4,5-f]quinoxaline, TRC
Code produit 30005956
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
25mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30005956 5 mg 5mg
30004635 50 mg 50mg
30006570 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30005956 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6066005MG
 Article restreint
Expédition estimée: 04-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77500-04-0
Formule moléculaire C11 H11 N5
Poids moléculaire (g/mol) 213.24
Synonyme 3H-Imidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine, 3,8-dimethyl-, 3,8-Dimethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine, 2-Amino-3,8-dimethylimidazo[4,5-f]quinoxaline, 2-Amino-3,8-dimethylmidazo[4,5-f]quinoxaline, MeIQx
Nom IUPAC 3,8-diméthylimidazo[4,5-f]quinoxaline-2-amine
SMILES Cc1cnc2ccc3c(nc(N)n3C)c2n1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-3,8-dimethylimidazo[4,5-f]quinoxaline
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H11N5/c1-6-5-13-7-3-4-8-10(9(7)14-6)15-11(12)16(8)2/h3-5H,1-2H3,(H2,12,15)
Poids de la formule 213.1014
Pourcentage de pureté >95%