Learn More
2-Amino-3,8-diméthylimidazo[4,5-f]quinoxaline, TRC
Code produit 30006570
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
25mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30006570 25 mg 25mg
30005956 5 mg 5mg
30004635 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30006570 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA60660025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77500-04-0
Formule moléculaire C11 H11 N5
Poids moléculaire (g/mol) 213.24
Synonyme 3H-Imidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine, 3,8-dimethyl-, 3,8-Dimethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine, 2-Amino-3,8-dimethylimidazo[4,5-f]quinoxaline, 2-Amino-3,8-dimethylmidazo[4,5-f]quinoxaline, MeIQx
Nom IUPAC 3,8-diméthylimidazo[4,5-f]quinoxaline-2-amine
SMILES Cc1cnc2ccc3c(nc(N)n3C)c2n1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-3,8-dimethylimidazo[4,5-f]quinoxaline
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H11N5/c1-6-5-13-7-3-4-8-10(9(7)14-6)15-11(12)16(8)2/h3-5H,1-2H3,(H2,12,15)
Poids de la formule 213.1014
Pourcentage de pureté >95%