Learn More
2-Amino-3-benzyloxypyrazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15439698
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15439698 250 mg 250mg
15419698 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15439698 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63162.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 110223-15-9 | C11H11N3O | 201.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110223-15-9
Formule moléculaire C11H11N3O
Poids moléculaire (g/mol) 201.23
Numéro MDL MFCD09838954
Clé InChI QKEQFJXWHGVJJU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-3-benzyloxypyrazine, 3-benzyloxy pyrazin-2-amine, 2-pyrazinamine,3-phenylmethoxy, 2-pyrazinamine, 3-phenylmethoxy, zlchem 177, pubchem19570, acmc-20a0ri, 2-aminol-3-benzyloxypyrazine, 3-phenylmethoxy-2-pyrazinamine
CID PubChem 13900234
Nom IUPAC 3-phénylméthoxypyrazine-2-amine
SMILES NC1=NC=CN=C1OCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-3-benzyloxypyrazine
Quantité 250 mg
Poids de la formule 201.22
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide