Learn More
Acide 2-amino-3-bromo-5-méthylbenzoïque, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11462797
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11462797 25 g 25g
11339699 1 g 1g
11452797 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11462797 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15443.14
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 13091-43-5 | C8H8BrNO2 | 230.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13091-43-5
Formule moléculaire C8H8BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 230.06
Numéro MDL MFCD00051705
Clé InChI LCMZECCEEOQWLQ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2774400
Nom IUPAC Acide 2-amino-3-bromo-5-méthylbenzoïque
SMILES CC1=CC(Br)=C(N)C(=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-3-bromo-5-methylbenzoic acid
Point de fusion 202°C to 206°C
Quantité 25 g
Beilstein 3540992
Synonyme 3-bromo-5-methylanthranilic acid, 2-amino-3-bromo-5-methyl-benzoic acid, 6-amino-5-bromo-m-toluic acid, benzoic acid, 2-amino-3-bromo-5-methyl, acmc-20ao5e, 4-amino-3-bromo-5-carboxytoluene, 2-bromo-6-carboxy-4-methylaniline, benzoic acid,2-amino-3-bromo-5-methyl, 2-azanyl-3-bromanyl-5-methyl-benzoic acid, 2-amino-3-bromo-5-methylbenzoic acid
Poids de la formule 230.07
Pourcentage de pureté ≥98%