Learn More
Acide 2-amino-3-bromobenzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10708623
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10708623 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10738804 1 g Flacon en verre ambré -
10564984 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10708623 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07275CB
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 20776-51-6
Formule moléculaire C7H5BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 215.03
Numéro MDL MFCD03618453
Clé InChI SRIZNTFPBWRGPB-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 3-bromoanthralic acid, 2-amino-3-bromo-benzoic acid, benzoic acid, 2-amino-3-bromo, 3-bromoanthranilic acid, 2-amino-3-bromobenzoicacid, 2-amino-3-bromo benzoic acid, buttpark 49\07-48, 2-amino-3-bromo-benzoicacid, zlchem 426
CID PubChem 270259
Nom IUPAC Acide 2-amino-3-bromobenzoïque
SMILES NC1=C(Br)C=CC=C1C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-3-bromobenzoic acid
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 216.03
Pourcentage de pureté 97%