Learn More
Acide 2-amino-3-bromobenzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15428518
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15428518 5 g 5g
15418518 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15428518 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61925.06
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 20776-51-6 | C7H5BrNO2 | 215.03 g/mol
Used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme intermédiaires pharmaceutiques.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20776-51-6
Formule moléculaire C7H5BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 215.03
Numéro MDL MFCD03618453
Clé InChI SRIZNTFPBWRGPB-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 3-bromoanthralic acid, 2-amino-3-bromo-benzoic acid, benzoic acid, 2-amino-3-bromo, 3-bromoanthranilic acid, 2-amino-3-bromobenzoicacid, 2-amino-3-bromo benzoic acid, buttpark 49\07-48, 2-amino-3-bromo-benzoicacid, zlchem 426
CID PubChem 270259
Nom IUPAC Acide 2-amino-3-bromobenzoïque
SMILES NC1=C(Br)C=CC=C1C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-3-bromobenzoic acid
Point de fusion 174°C to 178°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’éclair 161°C (322°F)
Quantité 5 g
Beilstein 2936928
Poids de la formule 216.03
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide