Learn More
2-Amino-3-bromobenzonitrile, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15448408
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15448408 250 mg 250mg
15438408 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15448408 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61823.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 114344-60-4 | C7H5BrN2 | 197.035 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 114344-60-4
Formule moléculaire C7H5BrN2
Poids moléculaire (g/mol) 197.035
Clé InChI RTIWACSVMFUEBF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-6-cyanoaniline, benzonitrile, 2-amino-3-bromo, 3-bromoanthranilonitrile, 2-amino-3-bromo-benzonitrile, 2-amino-3-bromobenzonitrile; 3-bromoanthranilonitrile
CID PubChem 4564338
Nom IUPAC 2-amino-3-bromobenzonitrile
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Br)N)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-3-bromobenzonitrile
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3439
Poids de la formule 197.03
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide