Learn More
2-Amino-3-chloro-5-trifluorométhylpyridine, TRC
Code produit 30326602
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30326602 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30326602 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA5960705G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-3-chloro-5-trifluoromethylpyridine
CAS 79456-26-1
Formule moléculaire C6H4ClF3N2
Quantité 5 g
Synonyme 5-(Trifluoromethyl)-3-chloro-2-pyridinylamine, 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
Formule InChI InChI=1S/C6H4ClF3N2/c7-4-1-3(6(8,9)10)2-12-5(4)11/h1-2H,(H2,11,12)
SMILES C1=C(C=NC(=C1Cl)N)C(F)(F)F
Nom IUPAC 3-chloro-5-(trifluorométhyl)pyridine-2-amine
Poids moléculaire (g/mol) 196.56