Learn More
Acide 2-amino-3-chlorobenzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10447012 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10447012 1 g Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10447012 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 335970010
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-3-chlorobenzoic acid
Note relative au nom 97%
CAS 6388-47-2
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 190°C to 195°C
Couleur Gris ou brun-jaune à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H6ClNO2
Formule linéaire C6H3ClNH2COOH
Numéro MDL MFCD00134229
Quantité 1 g
Synonyme 3-chloroanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-3-chloro, 2-amino-3-chloro-benzoic acid, 3-chloro-2-aminobenzoic acid, anthranilic acid, 3-chloro, 2-amino-3-chlorobenzoicacid, pubchem4639, 3-chloroanthranilicacid, acmc-209nj4, amino-3-chlorobenzoic acid
Clé InChI LWUAMROXVQLJKA-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=C(Cl)C=CC=C1C(O)=O
Nom IUPAC Acide 2-amino-3-chlorobenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 171.58
CID PubChem 80807
Poids de la formule 171.58
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Amino-3-chlorobenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement