Learn More
2-amino-3-fluorobenzonitrile, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15448138
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15448138 250 mg 250mg
15438138 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15448138 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61580.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 115661-37-5 | C7H5FN2 | 136.129 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 115661-37-5
Formule moléculaire C7H5FN2
Poids moléculaire (g/mol) 136.129
Clé InChI UNISSOLHERSZOW-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2783392
Nom IUPAC 2-amino-3-fluorobenzonitrile
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)N)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-3-fluorobenzonitrile
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3439
Synonyme 2-cyano-6-fluoroaniline, benzonitrile,2-amino-3-fluoro, benzonitrile, 2-amino-3-fluoro, acmc-1c91u, ksc493s2f, 2-amino-3-fluorobenzenecarbonitrile
Poids de la formule 136.13
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide