Learn More
Acide 2-amino-3-méthoxybenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11926841 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11926841 25 g 25g
11906841 1 g 1g
11642179 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11926841 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 437720250
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 3177-80-8 | C8H9NO3 | 167.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3177-80-8
Formule moléculaire C8H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 167.17
Clé InChI SXOPCLUOUFQBJV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methoxyanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-3-methoxy, 3-methoxyanthranilate, m-anisic acid, 2-amino, 3-methoxy-2-aminobenzoic acid, 2-amino-3-methoxy-benzoic acid, 2-amino-3-methoxy benzoic acid, 2-amino-3-methyloxy benzoic acid, 2-amino-3-methoxybenzoicacid
CID PubChem 255720
ChEBI CHEBI:27440
Nom IUPAC Acide2-amino-3-méthoxybenzoïque
SMILES COC1=CC=CC(=C1N)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-3-methoxybenzoic acid
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 168°C to 170.7°C
Couleur Marron à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Quantité 25 g
Poids de la formule 167.17
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Amino-3-methoxybenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.