Learn More
Acide 2-amino-3-méthoxybenzoïque, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15456279
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15456279 5 g 5g
15466279 10 g 10g
15476279 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15456279 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J64244.06
 Article restreint
Expédition estimée: 10-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 3177-80-8 | C8H9NO3 | 167.164 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3177-80-8
Formule moléculaire C8H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 167.164
Numéro MDL MFCD00075178
Clé InChI SXOPCLUOUFQBJV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methoxyanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-3-methoxy, 3-methoxyanthranilate, m-anisic acid, 2-amino, 3-methoxy-2-aminobenzoic acid, 2-amino-3-methoxy-benzoic acid, 2-amino-3-methoxy benzoic acid, 2-amino-3-methyloxy benzoic acid, 2-amino-3-methoxybenzoicacid
CID PubChem 255720
ChEBI CHEBI:27440
Nom IUPAC Acide2-amino-3-méthoxybenzoïque
SMILES COC1=CC=CC(=C1N)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-3-methoxybenzoic acid
Point de fusion 169°C to 170°C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Poids de la formule 167.16
Forme physique Poudre