Learn More
Acide 2-amino-3-méthoxybenzoïque, TRC
Code produit 30314733
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30314733 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30314733 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6120101G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-3-methoxybenzoic Acid
CAS 3177-80-8
Formule moléculaire C8H9NO3
Quantité 1 g
Synonyme 2-Amino-m-Anisic Acid, 2-Amino-3-(methyloxy)benzoic Acid, 2-Amino-3-methoxybenzoic Acid, 3-Methoxy-2-aminobenzoic Acid, 3-Methoxyanthranilic Acid, NSC 81443
Formule InChI InChI=1S/C8H9NO3/c1-12-6-4-2-3-5(7(6)9)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
SMILES COc1cccc(C(=O)O)c1N
Nom IUPAC Acide2-amino-3-méthoxybenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 167.16
Poids de la formule 167.0582