Learn More
2’-Amino-3’-méthoxyflavone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15466419
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15466419 25 mg 25mg
15446419 5 mg 5mg
15456419 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15466419 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J64485.MB
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Un inhibiteur de la kinase MAP
A MAP kinase inhibitor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 167869-21-8
Formule moléculaire C16H13NO3
Poids moléculaire (g/mol) 267.28
Numéro MDL MFCD00671789
Clé InChI QFWCYNPOPKQOKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2-amino-3-methoxyphenyl-4h-chromen-4-one, 2-2-amino-3-methoxyphenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 2-2-amino-3-methoxyphenyl chromen-4-one, 2'-amino-3'-methoxyflavone, unii-sje1io5e3i, sje1io5e3i, chembl35482, 2-2-amino-3-methoxyphenyl-chromen-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 2-2-amino-3-methoxyphenyl, 2′-amino-3′-methoxyflavone
CID PubChem 4713
ChEBI CHEBI:77954
Nom IUPAC 2-(2-amino-3-méthoxyphényl)chromen-4-one
SMILES COC1=CC=CC(=C1N)C1=CC(=O)C2=CC=CC=C2O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Amino-3'-methoxyflavone
Couleur Jaune
Quantité 25 mg
Poids de la formule 267.28
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre