Learn More
2-Amino-3-méthyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxaline-d3, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Amino-3-methyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxaline-d3 |
| CAS | 1215363-28-2 |
| Formule moléculaire | C10H6D3N5 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | IQx-d3, 3-Methyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine-d3, 2-Amino-3-Methylimidazo[4,5-f]quinoxaline-d3 |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H9N5/c1-15-7-3-2-6-8(13-5-4-12-6)9(7)14-10(15)11/h2-5H,1H3,(H2,11,14)/i1D3 |
| SMILES | NC1=NC2=C(N1C([2H])([2H])[2H])C=CC3=NC=CN=C32 |
| Nom IUPAC | 3-(méthyl-d3)-3H-imidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 202.23 |
| Poids de la formule | 202.1 |