Learn More
2-Amino-3-méthyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxaline, TRC
Code produit 17961375
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
25 mg
Conditionnement:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17961375 2.5 mg 2.50mg
17904295 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17961375 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6169002.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108354-47-8
Formule moléculaire C10 H9 N5
Poids moléculaire (g/mol) 199.21
Synonyme 3-Methyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine, 2-Amino-3-Methylimidazo[4,5-f]quinoxaline, 3-Methylimidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine
Nom IUPAC 3-méthylimidazo[4,5-f]quinoxaline-2-amine
SMILES Cn1c(N)nc2c3nccnc3ccc12
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-3-methyl-3H-imidazo[4,5-F]quinoxaline
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H9N5/c1-15-7-3-2-6-8(13-5-4-12-6)9(7)14-10(15)11/h2-5H,1H3,(H2,11,14)
Poids de la formule 199.0858
Pourcentage de pureté >95%