Learn More
2-Amino-3-methyl-9H-pyrido[2,3-b]indole, TRC
Code produit 18040940
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18040940 100 mg 100mg
18082530 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18040940 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA617500100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68006-83-7
Formule moléculaire C12 H11 N3
Poids moléculaire (g/mol) 197.24
Synonyme 3-Methyl-1H-pyrido[2,3-b]indol-2-amine, 1H-Pyrido[2,3-b]indol-2-amine, 3-methyl- (9CI), 3-Methyl-9H-pyrido[2,3-b]indol-2-amine, 2-Amino-3-methyl-9H-pyrido[2,3-b]indole, 2-Amino-3-methyl-α-carboline, 3-Methyl-9H-1,9-diazafluoren-2-amine, MeAαC, MeAaC
Nom IUPAC 3-methyl-9H-pyrido[2,3-b]indol-2-amine
SMILES Cc1cc2c3ccccc3[nH]c2nc1N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-3-methyl-9H-pyrido[2,3-b]indole
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H11N3/c1-7-6-9-8-4-2-3-5-10(8)14-12(9)15-11(7)13/h2-6H,1H3,(H3,13,14,15)
Poids de la formule 197.0953
Pourcentage de pureté >95%