Learn More
Acide 2-amino-3-méthylbenzoique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10549610 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10549610 10 g Flacon en verre 10g
10264270 5 g Flacon en verre -
10015903 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10549610 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 103970100
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 4389-45-1 | Molecular Formula: C8H9NO2 | Molecular Weight: 151.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4389-45-1
Formule moléculaire C8H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 151.16
Numéro MDL MFCD00007745
Clé InChI WNAJXPYVTFYEST-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylanthranilic acid, 2-amino-3-methyl-benzoic acid, 2-amino-3-methylbenzoicacid, 3-methyl-2-aminobenzoic acid, benzoic acid, 2-amino-3-methyl, 2-amino-m-toluic acid, 2-amino-3-methyl benzoic acid, m-toluic acid, 2-amino, unii-8rgx6sqe9n, 2-amino-3-methylbenzoate
CID PubChem 78101
ChEBI CHEBI:80574
Nom IUPAC Acide 2-amino-3-méthylbenzoïque
SMILES CC1=CC=CC(=C1N)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-3-methylbenzoic acid
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 173.0°C to 177.0°C
Couleur Brun-gris à rose
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NC6H3(CH3)CO2H
Quantité 10 g
Beilstein 14, 479
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Poids de la formule 151.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Amino-3-methylbenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO– À des fins de recherche uniquement