Learn More
Ester méthylique de l'acide 2-amino-3-méthylbenzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Amino-3-methylbenzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 22223-49-0 |
| Formule moléculaire | C9H11NO2 |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | 2-Amino-m-toluic Acid Methyl Ester, 2-Carbomethoxy-6-methylaniline, 3-Methylanthranilic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Amino-3-methylbenzoate, Methyl 3-Methylanthranilate |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H11NO2/c1-6-4-3-5-7(8(6)10)9(11)12-2/h3-5H,10H2,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cccc(C)c1N |
| Nom IUPAC | 2-amino-3-méthylbenzoate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 165.19 |
| Poids de la formule | 165.079 |