Learn More
Ester méthylique de l'acide 2-amino-3-méthylbenzoïque, TRC
Code produit 30325670
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30325670 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30325670 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6121555G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-3-methylbenzoic Acid Methyl Ester
CAS 22223-49-0
Formule moléculaire C9H11NO2
Quantité 5 g
Synonyme 2-Amino-m-toluic Acid Methyl Ester, 2-Carbomethoxy-6-methylaniline, 3-Methylanthranilic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Amino-3-methylbenzoate, Methyl 3-Methylanthranilate
Formule InChI InChI=1S/C9H11NO2/c1-6-4-3-5-7(8(6)10)9(11)12-2/h3-5H,10H2,1-2H3
SMILES COC(=O)c1cccc(C)c1N
Nom IUPAC 2-amino-3-méthylbenzoate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 165.19
Poids de la formule 165.079