Learn More
Acide 2-amino-3-méthylbenzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Amino-3-methylbenzoic Acid |
| CAS | 4389-45-1 |
| Formule moléculaire | C8H9NO2 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 2-Amino-3-methylbenzoic Acid, 2-Amino-m-toluic Acid, 3-Methyl-2-aminobenzoic Acid, 3-Methylanthranilic Acid, NSC 16049 |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H9NO2/c1-5-3-2-4-6(7(5)9)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | Cc1cccc(C(=O)O)c1N |
| Nom IUPAC | Acide 2-amino-3-méthylbenzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 151.16 |
| Poids de la formule | 151.0633 |