Learn More
Ester pinacolique d’acide 2-Amino-3-méthylpyridine-5-boronique 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15441576
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15441576 250 mg 250mg
15431576 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15441576 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54773.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1111637-91-2 | C12H19BN2O2 | 234.106 g/mol
It is used as primary and secondary pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Elle est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique primaire et secondaire.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Réfrigéré (2-4°C). Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1111637-91-2
Formule moléculaire C12H19BN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 234.106
Numéro MDL MFCD12923388
Clé InChI BWEOUBYDXFBFMA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, 2-amino-3-methylpyridine-5-boronic acid pinacol ester, 3-methyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, 6-amino-5-methylpyridin-3-ylboronic acid pinacol ester, 6-amino-5-methylpyridine-3-boronic acid pinacol ester, 6-amino-5-methylpyridin-3-yl boronic acid pinacol ester, 3-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, 3-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridinamine
CID PubChem 53216772
Nom IUPAC 3-méthyl-5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)pyridine-2-amine
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(N=C2)N)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-3-methylpyridine-5-boronic acid pinacol ester
Point de fusion 128°C to 130°C
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 234.1
Pourcentage de pureté 96%