Learn More
Acide 2-amino-3-méthylsélénylpropionique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Amino-3-methylselenyl Propionic Acid |
| CAS | 26046-90-2 |
| Formule moléculaire | C4 H9 N O2 Se |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | 2-Amino-3-methylselenyl Propionic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H9NO2Se/c1-8-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1 |
| SMILES | C[Se]C[C@H](N)C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide (2R)-2-amino-3-méthylsélanylpropanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 182.08 |
| Poids de la formule | 182.98 |