Learn More
Acide 2-amino-3-méthylsélénylpropionique, TRC
Code produit 30336521
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30336521 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30336521 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA63443810MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-3-methylselenyl Propionic Acid
CAS 26046-90-2
Formule moléculaire C4 H9 N O2 Se
Quantité 10 mg
Synonyme 2-Amino-3-methylselenyl Propionic Acid
Formule InChI InChI=1S/C4H9NO2Se/c1-8-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1
SMILES C[Se]C[C@H](N)C(=O)O
Nom IUPAC (2R)-2-amino-3-methylselanylpropanoic acid
Poids moléculaire (g/mol) 182.08
Poids de la formule 182.98