Learn More
Chlorhydrate de 2-amino-3’-nitroacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11454873
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11454873 5 g 5g
11444873 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11454873 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12205.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 36765-84-1 | C8H9N2O3 | 181.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 36765-84-1
Formule moléculaire C8H9N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 181.17
Numéro MDL MFCD00051997
Clé InChI NXCCDPOCDBAGFX-UHFFFAOYSA-O
Synonyme 3-nitrophenacylamine hydrochloride, 2-amino-1-3-nitrophenyl ethanone hydrochloride, 2-amino-3'-nitroacetophenone hydrochloride, 2-amino-1-3-nitrophenyl ethan-1-one hydrochloride, acmc-20amzi, 2-amine-3'-nitroacetophenone hcl, 2-amino-1-3-nitrophenyl ethanone hcl salt, 2-amino-3-nitroacetophenone hydrochloride
CID PubChem 2774374
Nom IUPAC 2-amino-1-(3-nitrophényl)éthanone ; Chlorhydrate
SMILES [NH3+]CC(=O)C1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-3'-nitroacetophenone hydrochloride
Point de fusion 210°C to 212°C (decomposition)
Quantité 5 g
Numéro UN UN1759
Poids de la formule 216.62
Pourcentage de pureté 98%